Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 254,00 zł 190,50 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 759,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.66
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-497-8
Beilstein/REAXYS Number:
3562140
MDL number:
190,50 zł
Cena katalogowa254,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +1.4±0.2°, c = 2% in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to off-white
mp
168-175 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
InChI key
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥99.0% (AT) | description ≥99.0% (HPLC) | description ≥99.0% |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form powder | form powder | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.0% |
| color white to off-white | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?