Przejdź do
05091
3,5-Dimethylpyrazole
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
921,00 zł
690,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39160503
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-657-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
106325
Assay:
≥99.0% (GC)
690,75 zł
Cena katalogowa921,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
bp
218 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)[nH]n1
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D182001636010772585
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
218 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
-
bp
45-80 °C/760 mmHg
mp
105-108 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
mp
163-168 °C (lit.)
mp
-
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dimethylpyrazole
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
target_organs
Liver
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)