Merck
03708
Listeria mono Enrichement Supplement I
suitable for microbiology
Synonim(y):
Listeria monocytogenes Enrichement Supplement I
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to ISO 11290-1:2017, according to ISO 11290-2:2017
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Listeria spp.
General description
Do selektywnego różnicowania Listeria monocytogenes od innych gatunków Listeria zgodnie z zaleceniami Komitetu ISO
Application
do selektywnego różnicowania Listeria monocytogenes od innych gatunków Listeria
Other Notes
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
L-phosphatidylinositol 1.0g
distilled water 25 ml
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)