Przejdź do zawartości
28-6130
Sulfur dioxide solution
SAJ first grade, 5.0% SO2
Synonim(y):
Sulfurous acid, Sulfurous anhydride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
82.08
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
5.0% SO2
Form:
liquid
Grade:
SAJ first grade
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
5.0% SO2
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)=O
InChI
1S/H2O3S/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI key
LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfur dioxide solution
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)