Przejdź do
24-1010
Perchloric acid
SAJ super special grade, 60.0-62.0%
Synonim(y):
PCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
60.0-62.0%
Form:
liquid
Grade:
SAJ super special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ super special grade
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
concentration
60.0-62.0%
density
154 g/cm3
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perchloric acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)