Merck
13-1740
Hydrochloric acid
0.05 M
Synonim(y):
Hydrogen chloride solution
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Concentration:
0.05 M, 1/20 N
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrochloric acid solution, 0.05 M
vapor pressure
190 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.05 M, 1/20 N
bp
100 °C (lit.)
density
1 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochloric acid solution
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)