Merck
07-6140
Dithizone
JIS special grade, ≥85.0%
Synonim(y):
Diphenylthiocarbazone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NHNHCSN=NC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.33
EC Number:
200-454-1
UNSPSC Code:
12352127
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
748838
MDL number:
Assay:
≥85.0%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥85.0%
form
powder
availability
available only in Japan
mp
168 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
InChI key
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dithizone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)