Przejdź do
05-2810
Chloroacetic acid
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Monochloroacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.50
EC Number:
201-178-4
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605438
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
3.26 (vs air)
vapor pressure
0.75 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
solubility
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
SMILES string
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-11-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)