Merck
RIE156331349
Rieke Metals, Inc.
1-Chloro-4-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.65
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorobenzyl)-1,3-dioxolane
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-9-3-1-8(2-4-9)7-10-12-5-6-13-10/h1-4,10H,5-7H2
Klucz InChI
WMNQMPLCEZFODE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White sticky solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8036a
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)