Merck
RIE156330709
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 6-oxooctanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-9(11)7-5-6-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
AWEDPHYBDIDQEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587d
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)