Merck
RIE156330414
Rieke Metals, Inc.
ethyl-8-methyl-7-oxononanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.3
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 8-methyl-7-oxononanoate
Inchi Code
1S/C12H22O3/c1-4-15-12(14)9-7-5-6-8-11(13)10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
Klucz InChI
MDUYTVHVDUOISU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7631e
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)