Merck
RIE156330367
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5,5-dimethyl-4-oxohexanoate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.25
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5,5-dimethyl-4-oxohexanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-5-13-9(12)7-6-8(11)10(2,3)4/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
FUCPUODHDLBLAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
clear colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7586b
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)