Merck
RIE156327197
Rieke Metals, Inc.
4'-Chloro-3'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.7
Numer MDL:
Iupac Name
1-(4-chloro-3-fluorophenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H11ClF2O/c16-13-7-4-11(9-14(13)18)15(19)8-3-10-1-5-12(17)6-2-10/h1-2,4-7,9H,3,8H2
Klucz InChI
LSCKLIXCUXTQSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-33
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)