Merck
RIE156324590
Rieke Metals, Inc.
4-bromo-3-fluoro-4'-(4-methylpiperazinomethyl) benzophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.28
Numer MDL:
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl){4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C19H20BrFN2O/c1-22-8-10-23(11-9-22)13-14-2-4-15(5-3-14)19(24)16-6-7-17(20)18(21)12-16/h2-7,12H,8-11,13H2,1H3
Klucz InChI
IHRXFNLJFIJFHP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0800-32
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)