Merck
RIE156323004
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 3,5-difluorophenyl ketone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.22
Numer MDL:
Iupac Name
cyclopentyl(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H12F2O/c13-10-5-9(6-11(14)7-10)12(15)8-3-1-2-4-8/h5-8H,1-4H2
Klucz InChI
ZFVGUJCUVBPFEU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-60
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)