Merck
RIE156322964
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 2,4-difluorophenyl ketone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.2
Numer MDL:
Iupac Name
cyclobutyl(2,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H10F2O/c12-8-4-5-9(10(13)6-8)11(14)7-2-1-3-7/h4-7H,1-3H2
Klucz InChI
SFUBSOCKJIWUSM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-02-58
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)