Merck
RIE156322833
Rieke Metals, Inc.
2,2,3',5'-tetramethylbutyrophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.31
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(3,5-dimethylphenyl)-2,2-dimethyl-1-butanone
Inchi Code
1S/C14H20O/c1-6-14(4,5)13(15)12-8-10(2)7-11(3)9-12/h7-9H,6H2,1-5H3
Klucz InChI
ZKGGJHPGFBVPQX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-31
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)