Merck
RIE156322384
Rieke Metals, Inc.
2-(3-Phenoxybenzoyl)oxazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.27
Numer MDL:
Iupac Name
1,3-oxazol-2-yl(3-phenoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H11NO3/c18-15(16-17-9-10-19-16)12-5-4-8-14(11-12)20-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H
Klucz InChI
BAUVHIVHPDOGEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5572-27
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)