Merck
RIE156322308
Rieke Metals, Inc.
2-(4-Pentyloxybenzoyl)pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.34
Numer MDL:
Iupac Name
[4-(pentyloxy)phenyl](2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C17H19NO2/c1-2-3-6-13-20-15-10-8-14(9-11-15)17(19)16-7-4-5-12-18-16/h4-5,7-12H,2-3,6,13H2,1H3
Klucz InChI
AVYFXJOUDYOOEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5570-36d
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)