Merck
RIE156321424
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-3',5'-difluorobenzophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.1
Numer MDL:
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrF2O/c14-10-3-1-2-8(4-10)13(17)9-5-11(15)7-12(16)6-9/h1-7H
Klucz InChI
ZBHZLTXAVLDNTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5193-18
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)