Merck
RIE156321319
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxybenzophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.26
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-benzoylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H12O3/c1-11(16)18-14-9-7-13(8-10-14)15(17)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Klucz InChI
DGBLQRCFBNFTSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-01
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)