Merck
RIE156321245
Rieke Metals, Inc.
4-tert-Butyl-3',4'-difluorobenzophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.31
Numer MDL:
Iupac Name
(4-tert-butylphenyl)(3,4-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C17H16F2O/c1-17(2,3)13-7-4-11(5-8-13)16(20)12-6-9-14(18)15(19)10-12/h4-10H,1-3H3
Klucz InChI
JVKNUIGIKMPSCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5181-41
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)