Merck
RIE156321102
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-oxo-5-(3-thienyl)valerate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.3
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-oxo-5-(3-thienyl)pentanoate
Inchi Code
1S/C11H14O3S/c1-2-14-11(13)5-3-4-10(12)9-6-7-15-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
CWNISAMAQXESEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear Yellow Oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5565-06
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)