Merck
RIE156320936
Rieke Metals, Inc.
2-Bromo-2'-methylbenzophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.14
Numer MDL:
Iupac Name
(2-bromophenyl)(2-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11BrO/c1-10-6-2-3-7-11(10)14(16)12-8-4-5-9-13(12)15/h2-9H,1H3
Klucz InChI
BJAZHEPWAZEPMU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5211-17
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)