Merck
RIE156320839
Rieke Metals, Inc.
4-Ethoxy-3'-iodobenzophenone
About This Item
Masa cząsteczkowa:
352.17
Numer MDL:
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)(3-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13IO2/c1-2-18-14-8-6-11(7-9-14)15(17)12-4-3-5-13(16)10-12/h3-10H,2H2,1H3
Klucz InChI
LLKVBOCAECOAMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5199-21
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)