Merck
RIE156320797
Rieke Metals, Inc.
3,5-Difluoro-2'-iodobenzophenone
About This Item
Masa cząsteczkowa:
344.1
Numer MDL:
Iupac Name
(3,5-difluorophenyl)(2-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7F2IO/c14-9-5-8(6-10(15)7-9)13(17)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-7H
Klucz InChI
WDGJTTYRAWEATG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5193-20
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)