Merck
RIE156320678
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-2',4'-difluorobenzophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.24
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2,4-difluorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H10F2O3/c1-9(18)20-12-5-2-10(3-6-12)15(19)13-7-4-11(16)8-14(13)17/h2-8H,1H3
Klucz InChI
SEQMEXMJEMBEOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-38
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)