Merck
RIE156320647
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-2'-chlorobenzophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.7
Numer MDL:
Iupac Name
4-(2-chlorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c1-10(17)19-12-8-6-11(7-9-12)15(18)13-4-2-3-5-14(13)16/h2-9H,1H3
Klucz InChI
KWEFKRBEISXAIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-14
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)