Merck
RIE156320583
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2'-bromobenzophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.15
Numer MDL:
Iupac Name
3-(2-bromobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11BrO3/c1-10(17)19-12-6-4-5-11(9-12)15(18)13-7-2-3-8-14(13)16/h2-9H,1H3
Klucz InChI
WEJIBCDQSQAPQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-17
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)