Kluczowe dokumenty
RIE156318938
Rieke Metals, Inc.
cis-4-[2-(2-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Masa cząsteczkowa:
276.33
Numer MDL:
Iupac Name
4-[2-(2-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O4/c1-20-15-5-3-2-4-13(15)14(17)10-11-6-8-12(9-7-11)16(18)19/h2-5,11-12H,6-10H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12+
Klucz InChI
YALZQBZQWJJHEI-TXEJJXNPSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18519-05
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)