Kluczowe dokumenty
RIE156318807
Rieke Metals, Inc.
cis-4-(3-methoxybenzoyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Masa cząsteczkowa:
262.31
Numer MDL:
Iupac Name
4-(3-methoxybenzoyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H18O4/c1-19-13-4-2-3-12(9-13)14(16)10-5-7-11(8-6-10)15(17)18/h2-4,9-11H,5-8H2,1H3,(H,17,18)/t10-,11+
Klucz InChI
HJLPLLKWHYGMNZ-PHIMTYICSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18513-06
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)