Kluczowe dokumenty
RIE156317594
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 2-acetoxybenzoylformate
About This Item
Masa cząsteczkowa:
236.22
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl [2-(acetyloxy)phenyl](oxo)acetate
Inchi Code
1S/C12H12O5/c1-3-16-12(15)11(14)9-6-4-5-7-10(9)17-8(2)13/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
CXYULQRAEISDJO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/14038
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)