Merck
RIE156317576
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 2-carboethoxybenzoylformate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 2-[ethoxy(oxo)acetyl]benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O5/c1-3-17-12(15)10-8-6-5-7-9(10)11(14)13(16)18-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
MNPTUQBEYTUHRV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Stored in fridge
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/14003
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)