Merck
RIE156317551
Rieke Metals, Inc.
8-chloro-8-nonenoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.67
Numer MDL:
Iupac Name
8-chloro-8-nonenoic acid
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-8(10)6-4-2-3-5-7-9(11)12/h1-7H2,(H,11,12)
Klucz InChI
MCKURDXPLDUVNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10053-002f
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)