Merck
PRIH9445A4D6
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)acetic acid
About This Item
Masa cząsteczkowa:
155.2
Numer MDL:
Iupac Name
7-azabicyclo[2.2.1]hept-7-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c10-8(11)5-9-6-1-2-7(9)4-3-6/h6-7H,1-5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
WVMVUCYGRXQROF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR117425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)