Kluczowe dokumenty
PRIH93ED82E9
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}butanoic acid
About This Item
Masa cząsteczkowa:
277.73
Numer MDL:
Iupac Name
4-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12ClNO4S/c11-8-3-5-9(6-4-8)17(15,16)12-7-1-2-10(13)14/h3-6,12H,1-2,7H2,(H,13,14)
Klucz InChI
OLFODGXQLMGVNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR363653
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)