Merck
PRIH93ED823C
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 2-{[(3,3-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)carbonyl]amino}benzoate
About This Item
Masa cząsteczkowa:
315.37
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-{[(3,3-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)carbonyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C18H21NO4/c1-17(2)11-8-9-18(10-11,15(17)21)16(22)19-13-7-5-4-6-12(13)14(20)23-3/h4-7,11H,8-10H2,1-3H3,(H,19,22)
Klucz InChI
PHQYPEMOAWCWFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362897
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)