Merck
PRIH93ED81AC
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 4-{[6-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)hexanoyl]amino}benzoate
About This Item
Masa cząsteczkowa:
394.43
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-{[6-(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl)hexanoyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C21H22N4O4/c1-29-21(28)15-10-12-16(13-11-15)22-19(26)9-3-2-6-14-25-20(27)17-7-4-5-8-18(17)23-24-25/h4-5,7-8,10-13H,2-3,6,9,14H2,1H3,(H,22,26)
Klucz InChI
IMQZPZHOEXBAOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362753
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)