Merck
PRIH93ED8159
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-hexyl-5-methoxy-2-(4-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)phenol
About This Item
Masa cząsteczkowa:
350.46
Numer MDL:
Iupac Name
4-hexyl-5-methoxy-2-(4-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C22H26N2O2/c1-3-4-5-7-12-17-13-18(20(25)14-21(17)26-2)22-19(15-23-24-22)16-10-8-6-9-11-16/h6,8-11,13-15,25H,3-5,7,12H2,1-2H3,(H,23,24)
Klucz InChI
DQHKEAAZVUMCIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362670
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)