Merck
PRIH28C053EE
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-Bromo-5-chloro-furan-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.43
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-bromo-5-chlorofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2BrClO3/c6-2-1-3(5(8)9)10-4(2)7/h1H,(H,8,9)
Klucz InChI
KPPRJSMXWYQMET-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR162405
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)