Merck
PRIH11AAF2FA
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-(methoxycarbonyl)phenyl 4,7,7-trimethyl-2,3-dioxobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
About This Item
Masa cząsteczkowa:
344.36
Numer MDL:
Iupac Name
2-(methoxycarbonyl)phenyl 4,7,7-trimethyl-2,3-dioxobicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C19H20O6/c1-17(2)18(3)9-10-19(17,14(21)13(18)20)16(23)25-12-8-6-5-7-11(12)15(22)24-4/h5-8H,9-10H2,1-4H3
Klucz InChI
PEPMQQRIPNNVCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR278613
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)