Merck
PRIH11AAF2CA
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4,7,7-trimethyl-2,3-dioxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
About This Item
Masa cząsteczkowa:
369.34
Numer MDL:
Iupac Name
4,7,7-trimethyl-2,3-dioxo-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]bicyclo[2.2.1]heptane-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C18H18F3NO4/c1-15(2)16(3)8-9-17(15,13(24)12(16)23)14(25)22-10-4-6-11(7-5-10)26-18(19,20)21/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H,22,25)
Klucz InChI
UXMAFAYQPNMMER-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR278545
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)