Merck
PRI444788190
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-Methyl-6-thiophen-2-yl-nicotinic acid methyl ester
About This Item
Masa cząsteczkowa:
233.29
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-6-(2-thienyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c1-8-9(12(14)15-2)5-6-10(13-8)11-4-3-7-16-11/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
PXOOFKKNKVAIPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
N/A
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR169380
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)