Merck
PRI444785788
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3,6-Bis-benzyloxy-pyridazine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.34
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3,6-bis(benzyloxy)pyridazine
Inchi Code
1S/C18H16N2O2/c1-3-7-15(8-4-1)13-21-17-11-12-18(20-19-17)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-12H,13-14H2
Klucz InChI
ZGKRPSZFVMBILV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR106026
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)