Merck
PRI424050656
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-Chloro-5-pyridin-3-yl-isothiazole-4-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.67
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-chloro-5-(3-pyridinyl)-4-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H4ClN3S/c10-9-7(4-11)8(14-13-9)6-2-1-3-12-5-6/h1-3,5H
Klucz InChI
OFGRLFVTQSMNJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR069495
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)