Merck
PRI424050430
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-(4-Oxo-4H-quinazolin-3-ylmethyl)-benzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.28
Numer MDL:
Iupac Name
4-[(4-oxo-3(4H)-quinazolinyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H12N2O3/c19-15-13-3-1-2-4-14(13)17-10-18(15)9-11-5-7-12(8-6-11)16(20)21/h1-8,10H,9H2,(H,20,21)
Klucz InChI
CAHCCLBAWHKXPZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR057917
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)