ZTC18M
ZipTip® Pipette Tips
C18 resin, micro, bed volume 0.2 μL, tip volume 10 μL
Synonim(y):
ZipTip Pipette Tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
ZipTip®
Parametry
4-70 °C temperature
metody
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
objętość złoża
0.2 μL
grubość
15 μm
tip I.D.
3.375 mm
dł. końcówki
31 mm
śr. zewn. końcówki
5.8 mm
pojemność końcówki
10 μL
wielkość porów
200 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
pojemność
2.0 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Warunki transportu
ambient
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- One-step desalting, concentration, and purification
- Allows fractionation of complex samples
- Ideal for peptides, proteins, nucleic acids, and more
- Maximum recovery without dead volume
- Eliminates time-consuming chromatography
Inne uwagi
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Protokoły
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.