Easy to replace, pump was fixed with no issues after. I wish, there were flapper valves sold separately, without the need to buy expensive kit.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105101
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32012303
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
This item includes parts for catalog numbers WP6111560, WP6122050, WP6110060
This item is a kit composed of the following items:
(1) Diaphragm hold-down plate assembly, (1) Valve plate assembly, (1) Pump head, (1) Vacuum gauge, (1) Pressure gauge, (4) Head screws, (2) Handle screws
This item is a kit composed of the following items:
(1) Diaphragm hold-down plate assembly, (1) Valve plate assembly, (1) Pump head, (1) Vacuum gauge, (1) Pressure gauge, (4) Head screws, (2) Handle screws
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description Maintenance kit for 34 Lpm pump |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?