material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
32 L/min-cm2 air flow rate, 580 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
13 mm
filter diam.
13 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n
matrix
MF-Millipore™
pore size
5.0 μm pore size, 84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
MF-Millipore
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?