Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
filter L × W
1.9 cm × 4.2 cm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.515
matrix
MF-Millipore™
pore size
8.0 μm pore size, 84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic |
| parameter 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 620 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 65 L/min-cm2 air flow rate, 620 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 32 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 580 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 32 L/min-cm2 air flow rate, 580 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename Millipore, MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| pore size 84 % porosity, 8.0 μm pore size | pore size 8.0 μm pore size, 84 % porosity | pore size 5.0 μm pore size, 84 % porosity | pore size 5.0 μm pore size, 84 % porosity |
| material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, plain filter | material white filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, cellulose membrane, plain filter | material plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| bubble point ≥0.42 bar, air with water at 23 °C | bubble point ≥0.42 bar, air with water at 23 °C | bubble point ≥0.42 bar, air with water at 23 °C | bubble point ≥0.42 bar, air with water at 23 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 8.0 μm Pore Size
signalword
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?